Principaux documents
WH0056254M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF20 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BRE1A, Anti-FLJ11189, Anti-FLJ20382, Anti-KIAA2779, Anti-ring finger protein 20
100 μG
718,00 $
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
718,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF20(56254)
Description générale
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. Yeast BRE1 is a ubiquitin ligase required for the ubiquitination of histone H2B and the methylation of histone H3. (provided by RefSeq)
Immunogène
RNF20 (NP_062538, 177 a.a. ~ 276 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVESSRRAVSQIVTVYDKLQEKVELLSRKLNSGDNLIVEEAVQELNSFLAQENMRLQELTDLLQEKHRTMSQEFSKLQSKVETAESRVSVLESMIDDLQW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable