WH0055359M1
Monoclonal Anti-STYK1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp761P1010, Anti-NOK, Anti-SuRTK106, Anti-serine/threonine/tyrosine kinase 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STYK1(55359)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
REQRTQQQRSGPQGIAPVPPPRDLSWEAGHGGNVALPLKETSVENFLGATTPALAKLQVPREQLSEVLEQICSGSCGPIFRANMNTGDPSKPKSVILKALKEPAGLHEVQ
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable