MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
WH0053944M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-casein kinase 1, gamma 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSNK1G1(53944)
Catégories apparentées
Description générale
Casein kinase I is the most abundant serine/threonine kinase in eukaryotic cell extracts. Multiple isoforms of the enzyme exist. The gamma-1 isoform is involved in growth and morphogenesis of eukaryotic cells.[supplied by OMIM
Immunogène
CSNK1G1 (AAH17236, 293 a.a. ~ 393 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKGYTFDYAYDWVGRPIPTPVGSVHVDSGASAITRESHTHRDRPSQQQPLRNQVVSSTNGELNVDDPTGAHSNAPITAHAEVEVVEEAKCCCFFKRKRKKT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable