WH0051317M1
Monoclonal Anti-PHF21A antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BHC80, Anti-BM006, Anti-KIAA1696, Anti-PHD finger protein 21A
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHF21A(51317)
Description générale
Immunogène
Sequence
KQTVKSHTETDEKQTESRTITPPAAPKPKREENPQKLAFMVSLGLVTHDHLEEIQSKRQERKRRTTANPVYSGAVFEPERKKSAVTYLNSTMHPGTRKRA
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable