WH0026225M1
Monoclonal Anti-ARL5A antibody produced in mouse
clone 1F12-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADP-ribosylation factor-like 5
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F12-1A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL5A(26225)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGILFTRIWRLFNHQEHKVIIVGLDNAGKTTILYQFSMNEVVHTSPTIGSNVEEIVINNTRFLMWDIGGQESLRSSWNTYYTNTEFVIVVVDSTDRERISVTREELYKMLAHEDLRKAGLLIFANKQDVKECMTVAEISQFLKLTSIKDHQWHIQACCALTGEGLCQGLEWMMSRLKIR
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable