WH0011074M3
Monoclonal Anti-TRIM31 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C6orf13, Anti-HCG1, Anti-HCGI, Anti-RNF, Anti-tripartite motif-containing 31
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM31(11074)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable