WH0011052M10
Monoclonal Anti-CPSF6 antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CFIM, Anti-CFIM68, Anti-HPBRII4, Anti-HPBRII7, Anti-cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kDa
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPSF6(11052)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ISPSANNGDAPEDRDYMDTLPPTVGDDVGKGAAPNVVYTYTGKRIALYIGNLTWWTTDEDLTEAVHSLGVNDILEIKFFENRANGQSKGFALVGVGSEAS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable