WH0010247M1
Monoclonal Anti-HRSP12 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-P14.5, Anti-PSP, Anti-UK114, Anti-heat-responsive protein 12
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRSP12(10247)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSLIRRVISTAKAPGAIGPYSQAVLVDRTIYISGQIGMDPSSGQLVSGGVAEEAKQALKNMGEILKAAGCDFTNVVKTTVLLADINDFNTVNEIYKQYFKSNFPARAAYQVAALPKGSRIEIEAVAIQGPLTTASL
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable