WH0010226M1
Monoclonal Anti-M6PRBP1 antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC11117, Anti-MGC2012, Anti-PP17, Anti-TIP47, Anti-mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... M6PRBP1(10226)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSADGAEADGSTQVTVEEPVQQPSVVDRVASMPLISSTCDMVSAAYASTKESYPHVKTVCDAAEKGVRTLTAAAVSGAQPILSKLEPQIASASEYAHRGLDKLEENLPILQQPTEKVLADTKELVSSKVSGAQEMVSSAKDTVATQLSEAVDATRGAVQSGVDKTKSVVTGGVQSVMGSRLGQMVLSGVDTVLGKSEEWADNHLPLTDAELARIATSLDGFDVASVQQQRQEQSYFVRLGSLSERLRQHAYEHSLGKLRATKQRAQEALLQLSQALSLMETVKQGVDQKLVEGQEKLHQMWLSWNQKQLQGPEKEPPKPEQVESRALTMFRDIAQQLQATCTSLGSSIQGLPTNVKDQVQQARRQVEDLQATFSSIHSFQDLSSSILAQSRERVASAREALDHMVEYVAQNTPVTWLVGPFAPGITEKAPEEKK
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable