WH0008861M2
Monoclonal Anti-LDB1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CLIM2, Anti-LIM domain binding 1, Anti-NLI
718,00 $
About This Item
718,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDB1(8861)
Immunogène
Sequence
MLDRDVGPTPMYPPTYLEPGIGRHTPYGNQTDYRIFELNKRLQNWTEECDNLWWDAFTTEFFEDDAMLTITFCLEDGPKRYTIGRTLIPRYFRSIFEGGATELYYVLKHP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable