Documents
WH0008667M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF3S3 antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC102958, Anti-eIF3gamma, Anti-eIF3p40, Anti-eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 gamma, 40kDa
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF3H(8667)
Immunogène
EIF3S3 (NP_003747, 152 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YDPIKTAQGSLSLKAYRLTPKLMEVCKEKDFSPEALKKANITFEYMFEEVPIVIKNSHLINVLMWELEKKSAVADKHELLSLASSNHLGKNLQLLMDRV
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable