WH0008556M1
Monoclonal Anti-CDC14A antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDC14 cell division cycle 14 homolog A (S. cerevisiae), Anti-Cdc14A1, Anti-Cdc14A2, Anti-cdc14, Anti-hCDC14
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC14A(8556)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PFRLSSSLQGSAVTLKTSKMALSPSATAKRINRTSLSSGATVRSFSINSRLASSLGNLNAATDDPENKKTSSSSKAGFTASPFTNLLNGSSQPTTRNYPE
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable