WH0008482M1
Monoclonal Anti-SEMA7A antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD108, Anti-CDw108, Anti-HSEMAK1, Anti-HSema K1, Anti-HSemaL, Anti-JMH, Anti-MGC126692, Anti-MGC126696, Anti-SEMAK1, Anti-SEMAL, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A (JMH blood group)
718,00 $
About This Item
718,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA7A(8482)
Description générale
Immunogène
Sequence
EPHKECPNPKPDKAPLQKVSLAPNSRYYLSCPMESRHATYSWRHKENVEQSCEPGHQSPNCILFIENLTAQQYGHYFCEAQEGSYFREAQHWQLLPED
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable