WH0007866M1
Monoclonal Anti-IFRD2 antibody produced in mouse
clone 1A4-1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IFNRP, Anti-SKMc15, Anti-SM15, Anti-interferon-related developmental regulator 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4-1G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFRD2(7866)
Immunogène
Sequence
MPRARKGNTLRKGGQRRGGGARSSAQADSGSSDDEAASEARSTASECPSLLSTTAEDSLGGDVVDEQGQQEDLEEKLKEYVDCLTDKSAKTRQGALESLRLALASRLLPDFLLERRLTLADALEKCLKKGKGEEQALAAAVLGLLCVQLGPGPKGEELFHSLQPLLVSVLSDSTASPAARLHCASALGLGCYVAAADIQDLVSCLACLESVFSRFYGLGGSSTSPVVPASLHGLLSAALQAWALLLTICPSTQISHILDRQLPRLPQLLSSESVNQRIAAGETIALLFELARDLEEEFVYEDMEALCSVLRTLATDSNKYRAKADRRRQRSTFRAVLHSVEGGECEEEIVRFGFEVLYMDSWARHRIYAAFKEVLGSGMHHHLQNNELLRDIFGLGPVLLLDATALKACKVPRFEKHLYNAAAFKARTKARSRVRDKQADIL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable