WH0007326M1
Monoclonal Anti-UBE2G1 antibody produced in mouse
clone 1C12-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E217K, Anti-UBC7, Anti-UBE2G, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2G 1 (UBC7 homolog, C. elegans)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12-1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE2G1(7326)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTELQSALLLRRQLAELNKNPVEGFSAGLIDDNDLYRWEVLIIGPPDTLYEGGVFKAHLTFPKDYPLRPPKMKFITEIWHPNVDKNGDVCISILHEPGEDKYGYEKPEERWLPIHTVETIMISVISMLADPNGDSPANVDAAKEWREDRNGEFKRKVARCVRKSQETAFE
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable