WH0007122M1
Monoclonal Anti-CLDN5 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AWAL, Anti-BEC1, Anti-CPETRL1, Anti-TMVCF, Anti-claudin 5 (transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome)
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLDN5(7122)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MWQVTAFLDHNIVTAQTTWKGLWMSCVVQSTGHMQCKVYDSVLALSTEVQAAR
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable