WH0006789M1
Monoclonal Anti-STK4 antibody produced in mouse
clone 1D7-8A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686A2068, Anti-KRS2, Anti-MST1, Anti-serine/threonine kinase 4
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D7-8A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK4(6789)
Description générale
Immunogène
Sequence
METVQLRNPPRRQLKKLDEDSLTKQPEEVFDVLEKLGEG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable