Principaux documents
WH0006455M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL1 antibody produced in mouse
clone 2E8-H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CNSA1, Anti-EEN, Anti-MGC111371, Anti-SH3-domain GRB2-like 1, Anti-SH3D2B, Anti-SH3P8
100 μG
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E8-H5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3GL1(6455)
Immunogène
SH3GL1 (AAH01270, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVAGLKKQFYKASQLVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMEKKVDVTSKAVTEVLARTIEYLQPNPASRAKLTMLNTVSKIRGQVKNPGYPQSEGLLGECMIRHGKELGGESNFGDALLDAGESMKRLAEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLCEKDLKEIQHHLKKLEGRRLDFDYKKKRQGKIPDEELRQALEKFEESKEVAETSMHNLLETDIEQVSQLSALVDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHEGDVITLTNQIDENWYEGMLDGQSGFFPLSYVEVLVPLPQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable