WH0006143M1
Monoclonal Anti-RPL19 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp779D216, Anti-FLJ27452, Anti-MGC71997, Anti-ribosomal protein L19
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPL19(6143)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSMLRLQKRLASSVLRCGKKKVWLDPNETNEIANANSRQQIRKLIKDGLIIRKPVTVHSRARCRKNTLARRKGRHMGIGKRKGTANARMPEKVTWMRRMR
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable