WH0006102M2
Monoclonal Anti-RP2 antibody produced in mouse
clone 5C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0215, Anti-retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RP2(6102)
Description générale
Immunogène
Sequence
RKLIDEMVGKGFFLVQTKEVSMKAEDAQRVFREKAPDFLPLLNKGPVIALEFNGDGAVEVCQLIVNEIFNGTKMFVSESKETASGDVDSFYNFADIQMGI
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable