WH0005884M1
Monoclonal Anti-RAD17 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CCYC, Anti-HRAD17, Anti-R24L, Anti-RAD17 homolog (S. pombe), Anti-RAD17Sp, Anti-Rad24
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RAD17(5884)
Description générale
Immunogène
Sequence
MNQVTDWVDPSFDDFLECSGVSTITATSLGVNNSSHRRKNGPSTLESSRFPARKRGNLSSLEQIYGLENSKEYLSENEPWVDKYKPETQHELAVHKKKIEEVETWLKAQV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable