WH0005607M1
Monoclonal Anti-MAP2K5 antibody produced in mouse
clone M1-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HsT17454, Anti-MAPKK5, Anti-MEK5, Anti-PRKMK5, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 5
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M1-E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K5(5607)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MLWLALGPFPAMENQVLVIRIKIPNSGAVDWTVHSGPQLLFRDVLDVIGQVLPEATTTAFEYEDEDGDRITVRSDEEMKAMLSYYYSTVMEQQVNGQLIEPLQIFPRACKPPGERNIHGLKVNTRAGPSQHSSPAVSDSLPSNSLKKSSAELKKILANGQMNEQDIRYRDTLGHGNGGTVYKAYHVPSGKILAVKVILLDITLELQKQIMSELEILYKCDSSYIIGFYGAFFVENRISICTEFMDGGSLDVYRKMPEHVLGRIAVAVVKGLTYLWSLKILHRDVKPSNMLVNTRGQVKLCDFGVSTQLVNSIAKTYVGTNAYMAPERISGEQYGIHSDVWSLGISFMELALGRFPYPQIQKNQGSLMPLQLLQCIVDEDSPVLPVGESSEPFVHFITQCMRKQPKERPAPEELMGHPFIVQFNDGNAAVVSMWVCRALEERRSQQGPP
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable