WH0005604M1
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
mouse monoclonal, 1B5
Synonyme(s) :
Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 1
About This Item
Nom du produit
Monoclonal Anti-MAP2K1 antibody produced in mouse, clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K1(5604)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GRPLSSYGMDSRPPMAIFELLDYIVNEPPPKLPSGVFSLEFQDFVNKCLIKNPAERADLKQLMVHAFIKRSDAEEVDFAGWLCSTIGLNQPSTPTHAAGV
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable