Principaux documents
WH0005558M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRIM2A antibody produced in mouse
clone 4G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC75142, Anti-PRIM2, Anti-p58, Anti-primase, polypeptide 2A, 58kDa
100 μG
718,00 $
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
718,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
718,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRIM2(5558)
Catégories apparentées
Description générale
The replication of DNA in eukaryotic cells is carried out by a complex chromosomal replication apparatus, in which DNA polymerase alpha and primase are two key enzymatic components. Primase, which is a heterodimer of a small subunit and a large subunit, synthesizes small RNA primers for the Okazaki fragments made during discontinuous DNA replication. The protein encoded by this gene is the large, 58 kDa primase subunit. (provided by RefSeq)
Immunogène
PRIM2A (AAH17833, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAVSIFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable