WH0004999M1
Monoclonal Anti-ORC2L antibody produced in mouse
clone 3E11-1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ORC2, Anti-origin recognition complex, subunit 2-like (yeast)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E11-1G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORC2L(4999)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSKPELKEDKMLEVHFVGDDDVLNHILDREGGAKLKKERAQLLVNPKKIIKKPEYDLEEDDQEVLKDQNYVEIMGRDVQESLKNGSATGGGNKVYSFQNRKHSEKMAKLASELAKTPQKSVSFSLKNDPEITINVPQSSKGHSASDKVQPKNNDKSEFLSTAPRSLRKRLIVPRSHSDSESEYSASNSEDDEGVAQEHEEDTNAVIFSQKIQAQNRVVSAPVGKETPSKRMKRDKTSDLVEEYFEAHSSSKVLTSDRTLQKLKRAKLDQQTLRNLLSKVSPSFSAELKQLNQQYEKLFHKWMLQLHLGFNIVLYGLGSKRDLLERFRTTMLQDSIHVVINGFFPGISVKSVLNSITEEVLDHMGTFRSILDQLDWIVNKFKEDSSLELFLLIHNLDSQMLRGEKSQQIIGQLSSLHNIYLIASIDHLNAPLMWDHAKQSLFNWLWYETTTYSPYTEETSYENSLLVKQSGSLPLSSLTHVLRSLTPNARGIFRLLIKYQLDNQDNPSYIGLSFQDFYQQCREAFLVNSDLTLRAQLTEFRDHKLIRTKKGTDGVEYLLIPVDNGTLTDFLEKEEEEA
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable