WH0004093M2
Monoclonal Anti-SMAD9 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MADH6, Anti-MADH9, Anti-SMAD, mothers against DPP homolog 9 (Drosophila), Anti-SMAD8A, Anti-SMAD8B
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD9(4093)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
RHSEYNPQLSLLAKFRSASLHSEPLMPHNATYPDSFQQPPCSALPPSPSHAFSQSPCTASYPHSPGSPSEPESPYQHSDFRPVCYEEPQHWCSVAYYELNNRVGETFQASSRSVL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable