WH0003596M1
Monoclonal Anti-IL13 antibody produced in mouse
clone 7E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ALRH, Anti-IL13, Anti-MGC116786, Anti-MGC116788, Anti-MGC116789, Anti-P600, Anti-interleukin 13
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL13(3596)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable