WH0003283M1
Monoclonal Anti-HSD3B1 antibody produced in mouse
clone 3C11-D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1
718,00 $
About This Item
718,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C11-D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSD3B1(3283)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MTGWSCLVTGAGGFLGQRIIRLLVKEKELKEIRVLDKAFGPELREEFSKLQNKTKLTVLEGDILDEPFLKRACQDVSVIIHTACIIDVFGVTHRESIMNVNVKGTQLLLEACVQASVPVFIYTSSIEVAGPNSYKEIIQNGHEEEPLENTWPAPYPHSKKLAEKAVLAANGWNLKNGGTLYTCALRPMYIYGEGSRFLSASINEALNNNGILSSVGKFSTVNPVYVGNVAWAHILALRALQDPKKAPSIRGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAKQKTVEWVGSLVDRHKENLKSKTQ
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable