Principaux documents
WH0003059M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCLS1 antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HS1, Anti-hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HCLS1(3059)
Immunogène
HCLS1 (AAH16758, 266 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QERKAVTKRSPEAPQPVIAMEEPAVPAPLPKKISSEAWPPVGTPPSSESEPVRTSREHPVPLLPIRQTLPEDNEEPPALPPRTLEGLQVE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable