WH0002531M1
Monoclonal Anti-FVT1 antibody produced in mouse
clone 2B2-3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-follicular lymphoma variant translocation 1
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B2-3C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDSR(2531)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
FVLLLYMVSPLISPKPLALPGAHVVVTGGSSGIGKCIAIECYKQGAFITLVARNEDKLLQAKKEIEMHSINDKQVVLCISVDVSQDYNQVENVIKQAQEKLGPVDMLVNCAGMAVSGKFEDLEVSTFERLMSINYLGSVYPSRAVITTMKERRVGRIVFVSSQAGQLGLFGFTAYSASKFAIRGLAEALQMEVKPYNVYITVAYPPDTDTPGFAEENRTKPLETRLISETTSVCKPEQVAKQIVKDAIQGNFNSSLGSDGYMLSALTCGMAPVTSITEGLQQVVTMGLFRTIALFYLGSFDSIVRRCMMQREKSENADKTA
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable