Principaux documents
WH0002529M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FUT7 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-fucosyltransferase 7 (alpha (1,3) fucosyltransferase)
100 μG
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT7(2529)
Description générale
The protein encoded by this gene is a Golgi stack membrane protein that is involved in the creation of sialyl-Lewis X antigens. The encoded protein can direct the synthesis of the E-selectin-binding sialyl-Lewis X moiety. (provided by RefSeq)
Immunogène
FUT7 (NP_004470, 262 a.a. ~ 342 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YEAFVPADAFVHVDDFGSARELAAFLTGMNESRYQRFFAWRDRLRVRLFTDWRERFCAICDRYPHLPRSQVYEDLEGWFQA
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable