WH0001996M1
Monoclonal Anti-ELAVL4 antibody produced in mouse
clone 6B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), Anti-HUD, Anti-PNEM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELAVL4(1996)
Immunogène
Sequence
VLWQLFGPFGAVNNVKVIRDFNTNKCKGFGFVTMTNYDEAAMAIASLNGYRLGDRVLQVSFKTNKAHKS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable