WH0000744M1
Monoclonal Anti-MPPED2 antibody produced in mouse
clone 2G1-1B7, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-239FB, Anti-D11S302E, Anti-FAM1B, Anti-Hs.46638, Anti-chromosome 11 open reading frame 8, Anti-dJ873F21.1
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G1-1B7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPPED2(744)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAHGIPSQGKVTITVDEYSSNPTQAFTHYNINQSRFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHTGDFTELGLPSEVKKFNDWLGNLPYEYKIVIAGNHELTFDKEFMADLVKQDYYRFPSVSKLKPEDFDNVQSLLTNSIYLQDSEVTVKGFRIYGAPWTPWFNGWGFNLPRGQSLLDKWNLIPEGIDILMTHGPPLGFRDWVPKELQRVGCVELLNTVQRRVRPKLHVFGGIHEGYGIMTDGYTTYINASTCTVSFQPTNPPIIFDLPNPQGS
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable