WH0000140M1
Monoclonal Anti-ADORA3 antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-A3AR, Anti-AD026, Anti-adenosine A3 receptor, Anti-bA552M11.5
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140)
Description générale
Immunogène
Sequence
VTTHRRIWLALGLCWLVSFLVGLTPMFGWNMKLTSEYHRNVTFLSCQFVSVMRMDYMVYFSFLTWIFIPLVVMCAIYLDIFYIIRNKLSLNLSNSKETGAFYGRE
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable