Key Documents
W3010
Sigma-Aldrich
Water-[3H]
extent of labeling: 25 mCi per g
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
25 mCi per g
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[3H]O[3H]