W105
S(−)-Willardiine
solid
Synonyme(s) :
S(−)-α-Amino--3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinepropanoic acid
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
0.1 M NaOH: 7.2 mg/mL
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
Chaîne SMILES
[H]C1=CN(C[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NC1=O
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable