MilliporeSigma
Passer à
VM03
Filter Plate
Removes cell debris prior to using the GenElute 96 Well Total RNA Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
4 x 1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
562,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
562,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MSNUPSD50MSNANLYCLS3510
description
Removes cell debris prior to using the GenElute 96 Well Total RNA Kit
description
Plasmid Plate
description
Clearing of bacterial cell lysates
description
surface treatment: no, round white polystyrene, pore size 0.25 mm, glass fiber membrane, non-sterile, lid: no, pkg of 50 ea
size
96 wells
size
-
size
-
size
96 wells
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level