Documents
V8004
Sigma-Aldrich
L-Valine-UL-14C hydrochloride
≥98% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Valine-UL-14C
About This Item
Formule linéaire :
[14CH3]214CH14CH[NH2]14COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (Radiochemical Purity, HPLC)
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
200-300 mCi per mmol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[14CH3][14CH]([14CH3])C(N)[14C](O)=O
Conditionnement
Combi-vial
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol