Principaux documents
V6750
Sigma-Aldrich
Snake venom from Causus rhombeatus
Synonyme(s) :
Rhombic Night Adder
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable