V5390
VU0029251
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
6,7-Dihydro-2-(methylthio)-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥11 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSc1nc(N)c2c3CCCc3sc2n1
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-14-10-12-8(11)7-5-3-2-4-6(5)15-9(7)13-10/h2-4H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
WDDBZCKBRCTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.