Documents
V2131
Sigma-Aldrich
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H100N22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1197.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ≥65%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
Substrats
Protein kinase C substrate
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C House et al.
The Journal of biological chemistry, 262(2), 772-777 (1987-01-15)
The substrate specificity of protein kinase C has been examined using a series of synthetic peptide analogs of glycogen synthase, ribosomal protein S6, and the epidermal growth factor receptor. The glycogen synthase analog peptide Pro1-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Ala10 was phosphorylated at Ser7 with