V1628
Verrucarol
Synonyme(s) :
4β,15-Dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12C[C@@H](O)C(C)([C@@]3(CO)CCC(C)=C[C@@]3([H])O1)C24CO4
InChI
1S/C15H22O4/c1-9-3-4-14(7-16)11(5-9)19-12-6-10(17)13(14,2)15(12)8-18-15/h5,10-12,16-17H,3-4,6-8H2,1-2H3/t10-,11-,12-,13?,14-,15?/m1/s1
Clé InChI
ZSRVBNXAPSQDFY-CXOCQXMISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges