Documents
U9252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
Synonyme(s) :
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O12P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
80-90%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O