Key Documents
U4753
Sigma-Aldrich
Urotensin II
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ala-Gly-Thr-Ala-Asp-Cys-Phe-Trp-Lys-Tyr-Cys-Val [Disulfide bridge: 6–11]
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable