Key Documents
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous solution (containing 2% ethanol)
Ampleur du marquage
45-60 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N[14C](=O)NC=C1
Conditionnement
serum bottle