U3385
UA62784
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[5-(4-Methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-9H-Fluoren-9-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >2 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4C(=O)c5ccccc5-c34
InChI
1S/C23H15NO3/c1-26-15-11-9-14(10-12-15)20-13-24-23(27-20)19-8-4-7-18-21(19)16-5-2-3-6-17(16)22(18)25/h2-13H,1H3
Clé InChI
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable