Principaux documents
U2626
Sigma-Aldrich
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
Clé InChI
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable