U1506
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Synonyme(s) :
UDP-Gal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N2O17P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
10-25 Ci/mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Ethanol: water (70:30) solution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
79.0 °F
Point d'éclair (°C)
26.1 °C