Principaux documents
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
About This Item
Formule linéaire :
C17H27O17N3P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
5-25 Ci/mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Ethanol: water (70:30) solution
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup