Principaux documents
TMO2116-1000
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 1000 mL, clear, case of 16 ea
Synonyme(s) :
clear plastic container, screw top container
16 EACH
586,00 $
586,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
16 EACH
586,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
586,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
Conditionnement
case of 16 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2116-1000
Capacité du bocal
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries